Principaux documents
W314820
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥95%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
W314820-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
275,00 €
1 KG
1 610,00 €
5 KG
7 080,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W314820-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
275,00 €
1 KG
1 610,00 €
5 KG
7 080,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Numéro FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10574
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
09.260
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
Qualité:
FG
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Contient
α-tocopherol synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
pb
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
Chaîne SMILES 
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
Clé InChI
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup