Principaux documents
VISCCS18
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
Synonyme(s) :
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
18 X 500 ML
1 430,00 €
1 430,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
18 X 500 ML
1 430,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 430,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 18 × 500 mL
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Description générale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1