TKN1000
Kjeldahl Nitrogen, Total (TKN) 1000mg/L Calibration Standard
certified reference material
Synonyme(s) :
TKN Calibration Standard
71,20 €
About This Item
71,20 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC TKN1000-100
Concentration
in H2O
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Provided as 100-mL and 500-mL whole-volume samples
- Solvent/Matrix: DI Water
- Traceable to NIST standard reference materials (SRM′s)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.