T3925
Trenbolone
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Essai
≥93%
Contrôle du médicament
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
MEHHPFQKXOUFFV-OWSLCNJRSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges