T2450000
Bromure de triméthyltétradécylammonium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bromure de myristyltriméthylammonium bromide, Bromure de trimethyl(tatradécyl)ammonium, Bromure de tétradecyltriméthylammonium
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cetrimide
Poids mol.
micellar avg mol wt 27,000
Fabricant/nom de marque
EDQM
Nombre d'agrégation
80
CMC
4-5 mM (20-25°C)
Pf
245-250 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable