T1985000
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1,2-trichloro-trifluoroéthane, Genetron® 113
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
5.5 psi ( 20 °C)
Famille d'API
halothane
Température d'inflammation spontanée
1256 °F
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
47-48 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
Clé InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable