SMB01331
Dopamine 4-sulfate
Synonyme(s) :
3-Hydroxytyramine-4-O-sulfate, Dopamine 4-O-sulfate, Dopamine sulfate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Composition
[4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid
Concentration
≤100%
Couleur
white to beige
Pf
265—270.5 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
DEKNNWJXAQTLFA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)