D2960000
Dopamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphényl)éthylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphénéthylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoéthyl)-1,2-benzènediol hydrochloride
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dopamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
248-250 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Clé InChI
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable