SMB01326
5-Hydroxytryptophol
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-1H-indole-3-ethanol, 5-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)indole, 2-(5-Hydroxy-3-indolyl)ethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2
Clé InChI
KQROHCSYOGBQGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)