Principaux documents
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
25 MG
285,00 €
500 MG
2 450,00 €
285,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
285,00 €
500 MG
2 450,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C76H122N4O29
Poids moléculaire :
1555.79
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
285,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Clé InChI
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
DBCO-dPEG®24-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable