Principaux documents
QC1001
Supelco
Nutrients C/V Sample 2
certified reference material
2 ML
44,30 €
44,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
44,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
44,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 2 mL
Fabricant/nom de marque
RTC QCI-042-2
Concentration
100% in H2O
Application(s)
environmental
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4