Principaux documents
PSRI04K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4196 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup