Principaux documents
PSRI01
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.3325 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
10 ML
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
120,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available