PHR8980
Hydrocodone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Hydrocodone, 4,5alpha-Epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agence
traceable to USP 1314960
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 125 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)