PHR3528
Hexanoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Hexanoic Acid, Acid C6, Caproic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
0.18 mmHg ( 20 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 10 g
Indice de réfraction
n20/D 1.4161 (lit.)
Point d'ébullition
202-203 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)