PHR3204
Methyl decanoate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Methyl decanoate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1424233
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
Pf
−14-−11 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable