PHR3513
Ethoxyquin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
6-éthoxy-1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoline
275,00 €
About This Item
275,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
ethoxyquin
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 mg
Densité
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOc1ccc2NC(C)(C)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3
Clé InChI
DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable