PHR3500
Styrene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Styrene
155,00 €
About This Item
155,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 mL
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F
Point d'éclair (°C)
32 °C