PHR3423
Artemether
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Dihydroartemisinin methyl ether, Dihydroqinghaosu methyl ether, SM-224
199,00 €
About This Item
199,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1042780
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CO[C@H]1OC2O[C@@]3(C)CCC4[C@H](C)CCC([C@H]1C)[C@@]24OO3
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16-/m1/s1
Clé InChI
SXYIRMFQILZOAM-HVNFFKDJSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable