PHR1413
Ethosuximide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Ethosuximide, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide
303,00 €
About This Item
303,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 146
traceable to Ph. Eur. E2150000
traceable to USP 1264002
Famille d'API
ethosuximide
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable