PHR3162
Zaleplon Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
(E)-N-{3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl}-N-ethylacetamide, N-[3-[(2E)-3-(Dimethylamino)-1-oxo-2-propen-1-yl]phenyl]-N-ethylacetamide
452,00 €
About This Item
452,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1724361
Famille d'API
zaleplon
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable