PHR2994
Aminolevulinic Acid Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
1,3-Dioxo-2-isoindolinelevulinic acid methyl ester, Methyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-4-oxopentanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1025737
Famille d'API
aminolevulinic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)