PHR2988
Star Anise Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Anise star oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1036960
Famille d'API
anise oil
Activité optique
[α]20/D −1°, neat
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 g
Indice de réfraction
n20/D 1.554 (lit.)
Point d'ébullition
232 °C (lit.)
Densité
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)