Principaux documents
W209619
Sigma-Aldrich
Anise star oil
natural, FG
W209619-SAMPLE
52,20 €
1 KG
99,30 €
10 KG
542,00 €
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W209619-SAMPLE
52,20 €
1 KG
99,30 €
10 KG
542,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2096
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
238n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
52,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
Illicium verum Hook. f. (also Badiane)
Niveau de qualité
Qualité
FG
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Activité optique
[α]20/D −1°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.554 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
Densité
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise
Notes préparatoires
Extraction method: steam distillation
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92.8 °C - closed cup