PHR2637
Oleyl Alcohol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Oleyl alcohol, Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1478185
Famille d'API
oleyl alcohol
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 5x100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
207 °C/13 mmHg (lit.)
Pf
0-5.0 °C (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable