Merck
Passer à
08066
Oleyl alcohol
analytical standard
Synonyme(s) :
Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
82,50 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.48
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-597-3
Beilstein/REAXYS Number:
1723962
MDL number:
82,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.457-1.462, n20/D 1.46 (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
InChI key
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
O88803693141478185
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
grade
analytical standard
grade
-
grade
technical grade
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
85%
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleyl alcohol
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
338.0 °F - closed cup
flash_point_c
170 °C - closed cup