PHR2619
3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Homoveratronitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzylcyanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
verapamil
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Point d'ébullition
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
62-63.5 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Clé InChI
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)