PHR2460
5-Hydroxyméthyl-2-furaldéhyde
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
5-(Hydroxyméthyl)furfural, 5-Hydroxyméthyl-2-furanecarboxaldéhyde, HMF
499,00 €
About This Item
499,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1327328
Famille d'API
glucosamine
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.562 (lit.)
pb
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
28-34 °C (lit.)
Densité
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
Clé InChI
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
HPLC-UV determination of 5-HMF (5-(hydroxymethyl)furfural) in beer samples using monolithic silica Chromolith® HighResolution RP-18e HPLC column.