PHR2423
Benazepril Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
tert-Butyl (S)-3-amino-tetrahydro-2-oxo-1-benzazepine-1-acetate, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid tert-butyl ester
499,00 €
About This Item
499,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1048674
Famille d'API
benazepril
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1
Clé InChI
QTEDVVHLTMELTB-LBPRGKRZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable