Principaux documents
91404
Supelco
3-Hydroxytyrosol
analytical standard
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol, 3,4-Dihydroxyphenethyl alcohol, DOPET, Homoprotocatechuyl alcohol
5 MG
95,80 €
95,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
95,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.16
Beilstein:
2208118
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
95,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,9-11H,3-4H2
Clé InChI
JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Metabolite of oleuropein. Antioxidant. Inhibits the rate of cancer cell proliferation and induces cancer cell apoptosis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6