PHR2002
Folic Acid Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Pteroic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0001243
Famille d'API
folic acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)C2=NC(CNc3ccc(cc3)C(O)=O)=CNC2=N1
InChI
1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
Clé InChI
JOAQINSXLLMRCV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)