B1153000
(±)-Brompheniramine maleate salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
brompheniramine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable