Principaux documents
PHL89850
Pinoresinol diglucoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-Pinoresinol 4,4′-O-bisglucopyranoside, Pinoresinol di-β-D-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H42O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
682.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C([C@H]3OC[C@@]4([H])[C@]3([H])CO[C@@H]4C5=CC=C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(OC)=C5)C=C2OC)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H42O16/c1-41-19-7-13(3-5-17(19)45-31-27(39)25(37)23(35)21(9-33)47-31)29-15-11-44-30(16(15)12-43-29)14-4-6-18(20(8-14)42-2)46-32-28(40)26(38)24(36)22(10-34)48-32/h3-8,15-16,21-40H,9-12H2,1-2H3/t15-,16-,21+,22+,23+,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
Clé InChI
ZJSJQWDXAYNLNS-FUPWJLLWSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable