Principaux documents
PHL89661
Euphorbiasteroid
phyproof® Reference Substance
10 MG
328,00 €
328,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
328,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H40O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
552.66
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
328,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@](C[C@@H]([C@@H]3OC(=O)Cc5ccccc5)C)(C(=O)\C(=C\[C@@H]4[C@@H](C4(C)C)CC2)\C)OC(=O)C)OC(=O)C)C1
InChI
1S/C32H40O8/c1-18-14-24-23(30(24,5)6)12-13-31(17-37-31)29(38-20(3)33)26-27(39-25(35)15-22-10-8-7-9-11-22)19(2)16-32(26,28(18)36)40-21(4)34/h7-11,14,19,23-24,26-27,29H,12-13,15-17H2,1-6H3/b18-14+/t19-,23-,24+,26+,27-,29-,31+,32+/m0/s1
Clé InChI
SDGDWRYYHQOQOJ-XXMLZKCSSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable