Principaux documents
PHL83897
Procyanidin A1
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-catechin, Proanthocyanidin A1
5 MG
402,00 €
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
402,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H24O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.50
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@]3(Oc4c(c(cc(c4)O)O)[C@@H]([C@H]3O)c5c6c(c(cc51)O)C[C@@H]([C@H](O6)c7cc(c(cc7)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26+,27+,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
NSEWTSAADLNHNH-TXZJYACMSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4