Principaux documents
PHL83490
Daphnoretin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-2H-1-benzopyran-2-one, Thymelol
10 MG
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c(cc([c]1=O)Oc3cc4[o][c](ccc4cc3)=O)cc(c(c2)O)OC
InChI
1S/C19H12O7/c1-23-16-6-11-7-17(19(22)26-15(11)9-13(16)20)24-12-4-2-10-3-5-18(21)25-14(10)8-12/h2-9,20H,1H3
Clé InChI
JRHMMVBOTXEHGJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable