PHL83446
Intermedine N-oxide
phyproof® Reference Substance
615,00 €
About This Item
615,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[N]21(=O)C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3
Clé InChI
DNAWGBOKUFFVMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable