Principaux documents
PHL80346
Anemonin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(5R,6R)-rel-1,7-Dioxadispiro[4.0.4.2]dodeca-3,9-diene-2,8-dione, Pulsatilla camphor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C2(C3(OC(=O)C=C3)CC2)C=CC1=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7-1-3-9(13-7)5-6-10(9)4-2-8(12)14-10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
JLUQTCXCAFSSLD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable