P6585
TWEEN® 20
Low-peroxide; Low-carbonyls
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
165,00 €
About This Item
165,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
viscous liquid
Poids mol.
~1228
Contient
BHT as antioxidant
Impuretés
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Température de transition
cloud point 76 °C
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves