P2155016
Plastic additive 16
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 163 °C)
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
Clé InChI
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup