P2155023
Plastic additive 23
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
169,00 €
About This Item
169,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement