P2152015
Pivmecillinam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2RS,4S)-2-[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]methyl]-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
132,00 €
About This Item
132,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pivmecillinam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable