Principaux documents
P1847
Sigma-Aldrich
Gluconate de potassium
97.0-103.0% dry basis, meets USP testing specifications
Synonyme(s) :
D-gluconate de potassium, Acide D-gluconique potassium salt, Acide 2,3,4,5,6-pentahydroxycaproïque potassium salt
100 G
30,20 €
500 G
99,80 €
1 KG
172,00 €
30,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
30,20 €
500 G
99,80 €
1 KG
172,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11KO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.25
Beilstein:
3919448
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
30,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
USP/NF
meets USP testing specifications
Essai
97.0-103.0% dry basis
Forme
powder
Impuretés
≥1.0 % (v/v) reducing substances
Couleur
white
Pf
183 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES 
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Clé InChI
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Application
Le gluconate de potassium a été utilisé :
  • en tant que composant d′une solution intracellulaire (1x) pour les enregistrements électrophysiologiques dans des neurones en culture[1]
  • en tant que composant de la solution d′électroporation des neurones[2]
  • dans la préparation de la solution de pipette intracellulaire[3]
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
In vivo functional mapping of a cortical column at single-neuron resolution
Tischbirek CH, et al.
Cell Reports, 27(5), 1319-1326 (2019)
Optogenetic stimulation and recording of primary cultured neurons with spatiotemporal control
Barral J and Reyes AD
Bio-protocol, 7(12) (2017)
Assembly and operation of the autopatcher for automated intracellular neural recording in vivo
Kodandaramaiah SB, et al.
Nature Protocols, 11(4), 634-634 (2016)
Esther Krook-Magnuson et al.
The Journal of physiology, 593(10), 2379-2388 (2015-03-11)
The dentate gyrus is a region subject to intense study in epilepsy because of its posited role as a 'gate', acting to inhibit overexcitation in the hippocampal circuitry through its unique synaptic, cellular and network properties that result in relatively
Carsten H Tischbirek et al.
Cell reports, 27(5), 1319-1326 (2019-05-03)
The cerebral cortex is organized in vertical columns that contain neurons with similar functions. The cellular micro-architecture of such columns is an essential determinant of brain dynamics and cortical information processing. However, a detailed understanding of columns is incomplete, even