677469
Oxyde de titane(IV)
contains 1% Mn as dopant, nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
Synonyme(s) :
Blanc de titane, Dioxyde de titane
58,90 €
About This Item
58,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
nanopowder
Contient
1% Mn as dopant
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Superficie
>14.0 m2/g
Taille des particules
<100 nm (BET)
Pf
>350 °C (lit.)
Densité
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clé InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.