Principaux documents
NISTRM8183
Omega-3 and Omega-6 Fatty acids in botanical oils
NIST®SRM®
NISTRM8183
816,00 €
816,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
NISTRM8183
816,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
816,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Octanoic Acid, Decanoic Acid, Dodecanoic Acid, Lauric Acid, Myristic Acid, Pentadecanoic Acid, Hexadecanoic Acid, Heptadecanoic Acid, Octadecanoic Acid , (Z)-9-Octadecenoic Acid, (E)-9-Octadecenoic Acid, (Z)-11-Octadecenoic Acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid, (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid, (Z,Z,Z)-6,9,12-Octadecatrienoic Acid
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Eicosanoic Acid (C20:0), (Z)-11-Eicosenoic Acid, (Z,Z,Z,Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic Acid, Heneicosanoic Acid, Docosanoic Acid, Tetracosanoic Acid, (Z)-15-Tetracosenoic Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Seed oil - Borage
  • Seed oil - Evening Primrose
  • Seed oil - Flax
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. What is the Pack Size
    1 answer
    1. The reference material is currently provided as 4 x 1.2 mL.