Principaux documents
NIST953
Neutron density monitor wire
NIST® SRM® 953, cobalt in aluminum
1 M
777,00 €
777,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 M
777,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
777,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
wire
Conditionnement
pkg of 1 m
Fabricant/nom de marque
NIST®
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is provided as a reference source of cobalt in aluminum alloy to serve as a neutron density monitor wire standard. For more information, please refer ot the COA and SDS.
SRM 953_cert
SRM 953_SDS
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ni-Cr alloy as neutron flux monitor: composition and homogeneity assessment by NAA.
Fran?a E J, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 257(1), 113-115 (2003)