NIST917C
D-(+)-Glucose
NIST® SRM® 917C
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Pf
150-152 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Description générale
SRM 917C_cert SRM 917C _SDS
Autres remarques
D-Glucose(Dextrose)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable