Principaux documents
NIST8398
Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment (Daughter of Utah/European Ancestry) (HG-001)
NIST®SRM®
10 EA
3 640,00 €
3 640,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 EA
3 640,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
3 640,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
NIST®
Température de stockage
−20°C
Description générale
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable