NIST2373
Genomic DNA Standards for HER2 Measurements
NIST®SRM®
1 870,00 €
About This Item
1 870,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
PCR: suitable
qPCR: suitable
Application(s)
genomic analysis
Température de stockage
2-8°C
Description générale
SRM_2373_cert
SRM_2373_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
- SRM 2373 is intended for research use. This is a human source material.
- Expiration details, storage, and usage instructions are provided on the NIST certificate
- Notes on biomaterial handling, disposal, and transport documented in MSDS
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable