NIST8182
FATTY ACID METHYL ESTERS IN 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE
NIST®SRM®
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of 6 mg
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-12 °C - closed cup